주요 문서
88539
Sigma-Aldrich
Ethyl azidoacetate solution
~30% in methylene chloride (NMR)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩159,051
₩159,051
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩159,051
About This Item
Linear Formula:
N3CH2COOCH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
129.12
Beilstein:
4247209
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩159,051
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solution
농도
~30% in methylene chloride (NMR)
작용기
azide
ester
SMILES string
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
InChI key
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)