주요 문서
901982
Sigma-Aldrich
Alkyne Agarose
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 ML
₩198,839
₩198,839
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2 ML
₩198,839
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41105317
NACRES:
NA.22
₩198,839
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
slurry
반응 적합성
reaction type: click chemistry
refractive index
n/D 1.343
density
0.970 g/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O(CCOCCOC)CCOCC#C
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-4-12-7-8-14-10-9-13-6-5-11-2/h1H,4-10H2,2H3
InChI key
TYHJQPGPBRVOJZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Alkyne agarose is a 6% cross-linked agarose resin that is activated with terminal alkyne functional groups for covalent capturing of azide-tagged biomolecules. This product is adequate to work in batch or column purifications (Low Pressure).
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. How big is the bead size on the alkyne agarose?
    1 답변
    1. The beads are spherical and are 50-150 µm in diameter.