주요 문서
900678
Sigma-Aldrich
AMPA-functionalized silica gel
≥99%
동의어(들):
Aminomethylphosphonic acid-functionalized silica gel, Si-AMPA, Si-Aminopropyl-N1,N-bis (methyl phosphonic acid)-functionalized silica gel, SiliaMetS® AMPA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥99%
양식
powder
유통기한
2 yr (expiration date period)
반응 적합성
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
표면적
480-550 m2/g
용량
≥0.80 mmol/g loading(molecular loading)
벌크 밀도
707 g/L (typical tap density)
애플리케이션
Metal scavenger: Al, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Mn, Nd, Pm, Pr, Sb, Sm, Tb, Tm, V & Yb.
주의사항
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
법적 정보
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)