주요 문서
900385
Sigma-Aldrich
Thymidine-13C10,15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
동의어(들):
Deoxythymidine 5′-monophosphate-13C10,15N2 disodium salt solution, Thymidylic-13C10,15N2 acid disodium salt solution, dTMP-13C10,15N2 disodium salt solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩157,630
10 MG
₩727,349
25 MG
₩1,317,470
₩157,630
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩157,630
10 MG
₩727,349
25 MG
₩1,317,470
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C10H1315N2Na2O8P
Molecular Weight:
378.09
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.12
₩157,630
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom %
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
solution
농도
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+12
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)