주요 문서
86283
Sigma-Aldrich
Boc-Dap(Boc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
Nα,Nβ-Di-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid (dicyclohexylammonium) salt, Nα,Nβ-di-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid (dicyclohexylammonium) salt, Boc-3-(Boc-amino)-L-alanine (dicyclohexylammonium) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H24N2O6 · C12H23N
CAS Number:
Molecular Weight:
485.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C13H24N2O6.C12H23N/c1-12(2,3)20-10(18)14-7-8(9(16)17)15-11(19)21-13(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,15,19)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t8-;/m0./s1
InChI key
DPWKLGZKZRIVIE-QRPNPIFTSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)