주요 문서
47552
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap-OH
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
Nα-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩368,039
₩368,039
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩368,039
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H18N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
326.35
Beilstein:
7658592
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩368,039
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H18N2O4/c19-9-16(17(21)22)20-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10,19H2,(H,20,23)(H,21,22)/t16-/m0/s1
InChI key
HDSLKWZYHRLRRL-INIZCTEOSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ahmet Kertmen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(15), 5281-5293 (2019-03-27)
Numerous glutamine analogues have been reported as irreversible inhibitors of the glucosamine-6-phosphate (GlcN-6-P) synthase in pathogenic Candida albicans in the last 3.5 decades. Among the reported inhibitors, the most effective N3-(4-methoxyfumaroyl)-l-2,3-diaminopropanoic acid (FMDP) has been extensively studied in order to