주요 문서
47551
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Boc)-OH
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
Nα-Fmoc-Nβ-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid, Nβ-Boc-Nα-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2.5 G
₩501,309
₩501,309
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2.5 G
₩501,309
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H26N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
426.46
Beilstein:
7057792
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩501,309
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥97.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H26N2O6/c1-23(2,3)31-21(28)24-12-19(20(26)27)25-22(29)30-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t19-/m0/s1
InChI key
PKAUMAVONPSDRW-IBGZPJMESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Kuo-Yuan Hung et al.
European journal of medicinal chemistry, 136, 154-164 (2017-05-12)
The 20-residue linear peptide A20FMDV2 has been shown to exhibit high selectivity and affinity for the tumour-related αvβ6 integrin and has potential as a vector for therapeutic drugs. However, it exhibits poor half-life in plasma in part due to its