862207
4-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one
purified by recrystallization
동의어(들):
2-Phenyl-1-4-heteromethylene-5-oxazolone, 2-Phenyl-4-(ethoxymethylene)-2-oxazolinone, 2-Phenyl-4-(ethoxymethylene)oxazolone, 2-Phenyl-4-ethoxymethylene-5-oxazolone, 4-(Ethoxymethylene)-2-phenyl-5(4H)-oxazolone, 4-Ethoxymethylene-2-phenyl oxazolone, 4-Ethoxymethylene-2-phenyl-5-oxazolone, Oxazolone
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
solid
Quality Level
정제법
recrystallization
mp
94-96 °C (dec.) (lit.)
작용기
ester
ether
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCO\C=C1/N=C(OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-15-8-10-12(14)16-11(13-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8-
InChI key
SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Pyrimidinone derivatives with N-carboxymethylbenzamidine.[2]
- Multi-functionalized 1-azabicycles with acyclic enaminones via formal aza-[3+3] cycloaddition.[3]