주요 문서
861901
Sigma-Aldrich
Lithium dodecyl sulfate
98%
동의어(들):
Dodecyl lithium sulfate, Dodecyl sulfate lithium salt, Lauryl sulfate lithium salt, Lithium lauryl sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)11OSO3Li
CAS Number:
Molecular Weight:
272.33
Beilstein:
5186718
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
CMC
7-10 mM (20-25°C)
SMILES string
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Anionic detergent that may be used in place of SDS for electrophoresis in cold conditions.
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1