주요 문서
859575
Sigma-Aldrich
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine
98%
동의어(들):
O-tert-Butyl-S-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl) thiocarbonate, Boc-S
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩111,346
₩111,346
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩111,346
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
240.32
Beilstein:
396984
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩111,346
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
crystals
mp
48-51 °C (lit.)
작용기
thioether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)nc(SC(=O)OC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C11H16N2O2S/c1-7-6-8(2)13-9(12-7)16-10(14)15-11(3,4)5/h6H,1-5H3
InChI key
POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)