855006
Thymidine
≥99%
동의어(들):
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 2′-Deoxythymidine, Thymine deoxyriboside, dT
About This Item
추천 제품
분석
≥99%
광학 활성
[α]25/D +18.5°, c = 1 in H2O
mp
186-188 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI key
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable