주요 문서
83041
Sigma-Aldrich
Boc-Dab(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Nα-Boc-Nγ-Fmoc-L-2,4-diaminobutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H28N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
440.49
Beilstein:
4771583
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
Fmoc
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-23(30)26-20(21(27)28)12-13-25-22(29)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1
InChI key
MJZDTTZGQUEOBL-FQEVSTJZSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)