분석
≥95% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
solubility
10 mM Tris-HCl, pH 7.5: soluble
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3O[C@H](COP(OP(O)(OP(O)(NCC#C)=O)=O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C13H19N6O12P3/c1-2-3-18-32(22,23)30-34(26,27)31-33(24,25)28-4-7-9(20)10(21)13(29-7)19-6-17-8-11(14)15-5-16-12(8)19/h1,5-7,9-10,13,20-21H,3-4H2,(H,24,25)(H,26,27)(H2,14,15,16)(H2,18,22,23)/t7-,9-,10-,13?/m1/s1
InChI key
PIPOEUYSJJTELD-RJNFYWFKSA-N
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)