주요 문서
808296
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzoic acid-(phenyl-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6(OH)2COOH
Molecular Weight:
144.08
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥98% (CP)
양식
powder
질량 이동
M+6
SMILES string
OC([13C]1=[13CH][13C](O)=[13CH][13C](O)=[13CH]1)=O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
UYEMGAFJOZZIFP-IDEBNGHGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
392.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
200 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)