분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
desiccated
under inert gas
색상
yellow
solubility
DMSO: ~6.8 mg/mL
H2O: insoluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1cccc(\C=N\N=C\c2cccc(Cl)c2)c1
InChI
1S/C14H10Cl2N2/c15-13-5-1-3-11(7-13)9-17-18-10-12-4-2-6-14(16)8-12/h1-10H/b17-9+,18-10+
InChI key
XMOVWXSCYLINBJ-BEQMOXJMSA-N
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터