동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
97% (CP)
양식
solution
농도
100 μg/mL in ethanol
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
colorless
응용 분야
detection
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](OS(=O)([O-])=O)CC3)/C3=C.[Na+]
InChI
1S/C27H44O5S.Na/c1-19-10-13-23(32-33(29,30)31)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)28;/h11-12,20,23-25,28H,1,6-10,13-18H2,2-5H3,(H,29,30,31);/q;+1/p-1/b21-11+,22-12-;/t20-,23+,24?,25?,27-;/m1./s1/i3D3,4D3;
InChI key
UVFUTTRHHIQISA-DZAJWRDGSA-M
관련 카테고리
일반 설명
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 sulfate sodium salt is a deuterated vitamin D3 wherein methyl protons of C-26, C-27 carbons are replaced by deuterium.
애플리케이션
포장
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터