주요 문서
795844
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-13C9
98 atom % 13C, 95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6H513CH213CH(NH2)13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
174.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
98 atom % 13C
분석
95% (CP)
양식
crystals
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+9
SMILES string
O[13C]([13C@@H](N)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-ZNZHEFIISA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2