주요 문서
793272
Sigma-Aldrich
D-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
≥99 atom % 13C, ≥94% (CP)
동의어(들):
2-Hydroxyglutarate-13C5, (R)-2-Hydroxypentanedioic acid-13C5 disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate-13C5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C5H6Na2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
197.04
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥94% (CP)
양식
powder
기술
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13C]([O-])=O)[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;;
InChI key
DZHFTEDSQFPDPP-JVBXKYRZSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)