추천 제품
Grade
anhydrous
vapor pressure
10 mmHg ( 656 °C)
분석
99.995% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
605 °C (lit.)
density
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Cross-coupling is a common reaction in organic chemistry for the creation of C-C, C-N, and C-O bonds with the aid of a metal catalyst.