주요 문서
776831
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydroxypropionic acid
95%
동의어(들):
2-Chloro-3-hydroxypropanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H5ClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
124.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
52-56 °C
작용기
carboxylic acid
chloro
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCC(C(O)=O)Cl
InChI
1S/C3H5ClO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)
InChI key
GAHMZBZGINHHJR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)