주요 문서
776610
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1H-indazole
95%
동의어(들):
4-Bromoindazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩154,077
₩154,077
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩154,077
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
197.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩154,077
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
160-165 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
KJIODOACRIRBPB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)