288314
1-Bromo-3,4-(methylenedioxy)benzene
97%
동의어(들):
4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromo-1,3-benzodioxole
크기 선택
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
bp
85-86 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
InChI key
FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter