주요 문서
696455
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
97%
동의어(들):
1-Methyl-4-bromopyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩45,980
25 G
₩161,182
₩45,980
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩45,980
25 G
₩161,182
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
161.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩45,980
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.531
bp
185-188 °C/760 mmHg
density
1.558 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
SMILES string
Cn1cc(Br)cn1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,1H3
InChI key
IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.9 °F
Flash Point (°C)
93.3 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)