주요 문서
776254
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bis(trifluoromethanesulfonimide) hydrate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4F12N2NiO8S4 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
618.99 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
281-286 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Ni](N([S](=O)(=O)C(F)(F)F)[S](=O)(=O)C(F)(F)F)N([S](=O)(=O)C(F)(F)F)[S](=O)(=O)C(F)(F)F.O
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ni.H2O/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
InChI key
UXESDHJDHBRMLI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.