주요 문서
480290
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), monoglycidyl ether terminated
average Mn ~5,000
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩284,099
₩284,099
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩284,099
About This Item
Linear Formula:
Si(CH3)3O[Si(CH3)2O]nSi(CH3)2CH2CH2CH2OCH2(C2H3O)
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩284,099
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
분자량
average Mn ~5,000
Quality Level
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
점도
~65 cSt(25 °C)(lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(O)O.C[Si](C)(O)CCCOCC1CO1
InChI
1S/C8H18O3Si.C2H8O2Si/c1-12(2,9)5-3-4-10-6-8-7-11-8;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;3-4H,1-2H3
InChI key
XIJHOGGFDASIKP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Resin modifier and paint additive.
특징 및 장점
Good lubricating properties.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
관련 콘텐츠
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.