주요 문서
775622
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
97%
동의어(들):
5-Bromo-2-chloro-4-picoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5BrClN
CAS Number:
Molecular Weight:
206.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
29-31 °C
density
1.624 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
chloro
SMILES string
Clc1cc(I)c(Br)cn1
InChI
1S/C6H5BrClN/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3
InChI key
ISESOOISZHSENQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)