문서
771090
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-formyl-4-hydroxybenzoate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
194.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
67-73 °C
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)7-3-4-9(12)8(5-7)6-11/h3-6,12H,2H2,1H3
InChI key
WOANOAGQWVVXQR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable