주요 문서
77047
Sigma-Aldrich
3-Pentenoic acid
is mainly present in the trans-form (≥90% GC), ≥95.0% (sum of isomers, GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩102,109
₩102,109
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩102,109
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=CHCH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
100.12
Beilstein:
1743187
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩102,109
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95.0% (sum of isomers, GC)
양식
liquid
품질
is mainly present in the trans-form (≥90% GC)
refractive index
n20/D 1.435
bp
192-194 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
C\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-3H,4H2,1H3,(H,6,7)/b3-2+
InChI key
UIUWNILCHFBLEQ-NSCUHMNNSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
203.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
95 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Brian D Hudson et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(12), 4951-4965 (2012-08-25)
When it is difficult to develop selective ligands within a family of related G-protein-coupled receptors (GPCRs), chemically engineered receptors activated solely by synthetic ligands (RASSLs) are useful alternatives for probing receptor function. In the present work, we explored whether a