분석
98%
양식
liquid
불순물
10% cis isomer (maximum)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C/20 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
[H]\C(CC)=C(\[H])C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+
InChI key
YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter