주요 문서
769525
Sigma-Aldrich
Yttrium fluoride
granular, ≤1 mm
동의어(들):
Yttrium(III) fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩342,461
₩342,461
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩342,461
About This Item
Linear Formula:
YF3
CAS Number:
Molecular Weight:
145.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.23
₩342,461
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
양식
granular
Quality Level
불순물
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
≤0.2% O (Oxygen)
입자 크기
≤1 mm
<1 mm, coeff var ≥90%
density
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.1%
Mn: ≤0.001%
Pb: ≤0.1%
SMILES string
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Fluorides of rare earths find applications in anti-reflective coatings. They are also used in synthesis of luminescent bio-imaging probes.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chemical processing for inorganic fluoride and oxyfluoride materials having optical functions
Fujihara, S. and Tokumo, K.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(12), 1106-1110 (2009)
Dual-Modality in Vivo Imaging Using Rare-Earth Nanocrystals With Near-Infrared to Near-Infrared (NIR-to-NIR) Upconversion Luminescence and Magnetic Resonance Properties
Zhou, J., et al.
Biomaterials, 31(12), 3287-3295 (2010)