주요 문서
311464
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) fluoride
99.9% trace metals basis
동의어(들):
Tetraluorozirconium, Zirconium tetrafluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩181,279
100 G
₩525,060
₩181,279
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩181,279
100 G
₩525,060
About This Item
Linear Formula:
ZrF4
CAS Number:
Molecular Weight:
167.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩181,279
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: zirconium
불순물
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
910 °C (lit.)
density
4.43 g/mL (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
OMQSJNWFFJOIMO-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
The addition of zirconium(IV) fluoride (ZrF4) to polymeric calcium phosphate cements is known to change its setting behaviour.[1]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Polymeric calcium phosphate cements: setting reaction modifiers
Miyazaki K, et al.
Dental Materials : Official Publication of the Academy of Dental Materials, 9(1), 46-50 (1993)