문서
768510
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li oxide
99 atom % 7Li, 97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
7Li2O
Molecular Weight:
30.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 7Li
분석
97%
형태
solid
질량 이동
M+1
SMILES string
[7Li+].[7Li+].[O-2]
InChI
1S/2Li.O/q2*+1;-2/i2*1+0;
InChI key
FUJCRWPEOMXPAD-ONPSQTMSSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable