주요 문서
424501
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li hydroxide monohydrate
95 atom % 6Li
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩1,940,477
₩1,940,477
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩1,940,477
About This Item
Linear Formula:
6LiOH·H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
41.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,940,477
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
95 atom % 6Li
Quality Level
양식
solid
density
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M-1
SMILES string
O.[Li]O
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1/i1-1;;
InChI key
GLXDVVHUTZTUQK-TWOSSSAOSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)