주요 문서
762512
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromophenyl)-1H-benzimidazole
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
273.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
235-240
SMILES string
Brc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H9BrN2/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
KOXRUUGKLDCECO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)