주요 문서
715239
Sigma-Aldrich
N-Boc-3,4-dihydro-2H-pyridine
97%
동의어(들):
1-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydropyridine, 3,4-Dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydropyridine, tert-Butyl 3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩197,621
₩197,621
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩197,621
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
183.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩197,621
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.477
density
0.988 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC=C1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3
InChI key
VIBQTJLMJANION-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93.3 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)