주요 문서
153230
Sigma-Aldrich
N-(2-Amino-4-chlorophenyl)anthranilic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩124,338
₩124,338
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩124,338
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(Cl)NHC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
262.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩124,338
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
mp
191 °C (dec.) (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
SMILES string
Nc1cc(Cl)ccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H11ClN2O2/c14-8-5-6-12(10(15)7-8)16-11-4-2-1-3-9(11)13(17)18/h1-7,16H,15H2,(H,17,18)
InChI key
HMVPMZFEYCGSTC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
N-(2-Amino-4-chlorophenyl)anthranilic acid may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Young Jin Seong et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 64(7) (2020-05-13)
The rise of extensively drug-resistant and multidrug-resistant strains of Neisseria gonorrhoeae has occurred in parallel with the increasing demand for new drugs. However, the current methods of drug discovery are burdened with rigorous assessments and require more time than can