주요 문서
761753
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylbenzothiazole
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BrNS
CAS Number:
Molecular Weight:
228.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
75-80 °C
작용기
bromo
SMILES string
Cc1nc2cc(Br)ccc2s1
InChI
1S/C8H6BrNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChI key
OLQKNZNXLBILDD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)