주요 문서
304476
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzothiazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩88,102
₩88,102
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩88,102
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6FNS
CAS Number:
Molecular Weight:
167.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩88,102
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
refractive index
n20/D 1.584 (lit.)
bp
110-112 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Cc1nc2cc(F)ccc2s1
InChI
1S/C8H6FNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChI key
LDBFGRGBYVULTJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Giuseppe Manfroni et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(2), 866-876 (2011-12-27)
Hepatitis C virus (HCV) infection has been recognized as the major cause of liver failure that can lead to hepatocellular carcinoma. Among all the HCV proteins, NS5B polymerase represents a leading target for drug discovery strategies. Herein, we describe our