주요 문서
760242
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
동의어(들):
5-Methylindazole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
양식
solid
mp
285-290 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
O=C(O)C1=NNC2=C1C=C(C)C=C2
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-5-2-3-7-6(4-5)8(9(12)13)11-10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QRTAIBBOZNHRMI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)