주요 문서
217727
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
97%
동의어(들):
2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩53,186
₩53,186
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩53,186
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(CF3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
195.57
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩53,186
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
bp
66-67 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.386 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
CVINWVPRKDIGLL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fourier-transform (FT) infrared and FT-Raman spectra of 4-chloro-2-(trifluoromethyl) aniline has been studied[1].
애플리케이션
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of 2-amino-5-chloro 3-(trifluoromethyl)benzenethiol[2].
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
203.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
95 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M Arivazhagan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 86, 205-213 (2011-11-15)
The Fourier-transform infrared and FT-Raman spectra of 4-chloro-2-(trifluoromethyl) aniline (4C2TFA) were recorded in the region 4000-400 cm(-1) and 3500-50 cm(-1) respectively. Quantum chemical calculations of energies, geometrical structure and vibrational wavenumbers of 4C2TFA were carried out by density functional theory
Synthesis of 2-amino-5-chloro-3-(trifluoromethyl) benzenethiol and conversion into 4H-1, 4-benzothiazines and their sulfones.
Thomas L, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 122(2), 207-213 (2003)