주요 문서
751286
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
97%
동의어(들):
3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4BrClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
148-153 °C
작용기
bromo
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccnc(Cl)c1Br
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-4-3(8)1-2-9-5(4)7/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
KTWAUKYSQFZIET-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)