주요 문서
751073
Sigma-Aldrich
Ricinine-(methyl-d3)
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
4-Methoxy-2-oxo-1-(trideuteriomethyl)pyridine-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 MG
₩501,309
5 MG
₩1,126,346
₩501,309
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
2 MG
₩501,309
5 MG
₩1,126,346
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8D3H5N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
167.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩501,309
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1C=CC(OC)=C(C#N)C1=O
InChI
1S/C8H8N2O2/c1-10-4-3-7(12-2)6(5-9)8(10)11/h3-4H,1-2H3/i1D3
InChI key
PETSAYFQSGAEQY-FIBGUPNXSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)