주요 문서
747297
Sigma-Aldrich
Oxalacetic acid-d4
97 atom % D, 95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
DOOCCD2COCOOD
Molecular Weight:
136.10
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
97 atom % D
분석
95% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C(C([2H])([2H])C(O[2H])=O)=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2/hD2
InChI key
KHPXUQMNIQBQEV-BGOGGDMHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)