문서
615390
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-d6
98 atom % D, 99% (CP)
동의어(들):
α-Ketoglutaric acid-d6, α-Ketopentanoic acid-d6, 2-Ketopentanedioic acid-d6, 2-Oxoglutaric acid-d6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
DO2CCD2CD2COCO2D
CAS Number:
Molecular Weight:
152.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
형태
solid
mp
114-117 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]OC(=O)C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2/hD2
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-DTDGFSOZSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable