주요 문서
745189
Sigma-Aldrich
(2-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
(2-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, Mesityl(o-tolyl)iodonium triflate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H18F3IO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
486.29
Beilstein:
7965987
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
powder
구성
carbon content, 40.7-43.2%
작용기
fluoro
iodo
triflate
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)c([I+]c2ccccc2C)c(C)c1
InChI
1S/C16H18I.CHF3O3S/c1-11-9-13(3)16(14(4)10-11)17-15-8-6-5-7-12(15)2;2-1(3,4)8(5,6)7/h5-10H,1-4H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
QFMYCPNBAGXLDL-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)