주요 문서
744751
Sigma-Aldrich
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoic acid solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90% (HPLC)
동의어(들):
2-{2-{2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethoxy}acetic acid solution, N33-TEG-COOH
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩102,515
₩102,515
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩102,515
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H19N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
277.27
Beilstein:
7928855
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩102,515
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥90% (HPLC)
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
농도
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
불순물
≤0.5% water
density
0.750-0.850 g/mL at 20 °C
작용기
azide
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C10H19N3O6/c11-13-12-1-2-16-3-4-17-5-6-18-7-8-19-9-10(14)15/h1-9H2,(H,14,15)
InChI key
YHTABJLSZLHRFV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-18.4 °F
Flash Point (°C)
-28 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)