주요 문서
8.51097
Sigma-Aldrich
6-Azido-hexanoic acid
Novabiochem®
동의어(들):
6-Azido-hexanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩228,883
5 G
₩915,835
₩228,883
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩228,883
5 G
₩915,835
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
157.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
₩228,883
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
분석
≥98.0% (GC)
양식
oil
반응 적합성
reaction type: click chemistry
제조업체/상표
Novabiochem®
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C6H11N3O2/c7-9-8-5-3-1-2-4-6(10)11/h1-5H2,(H,10,11)
InChI key
JCORXJUUSVCJEP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
6-Azido-hexanoic acid is a building block used to introduce a clickable azido group to amino group for use in click chemistry, protein labeling, peptide synthesis, and surface modifications.
애플리케이션
Recent applications of 6-azido-hexanoic acid involving click chemistry:
  • In the synthesis of cellulose-based click scaffolds.[1]
  • In the functionalization of a novel ethynylzinc (II) phthalocyanine compound via click chemistry.[2]
  • In the production of peptide microarrays via catalyst-free click chemistry.[3]
분석 메모
Colour (visual): colorless to slight yellow to yellow
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
ADIBO-based ?click? chemistry for diagnostic peptide micro-array fabrication: physicochemical and assay characteristics
Prim D, et al.
Molecules (Basel), 18, 9833-9833 (2013)