문서
NIST2968
3-EPI-25-HYDROXYVITAMIN D3 CALIBRATION SOLUTION
NIST®SRM®
동의어(들):
3-EPI-25-HYDROXYVITAMIN D3 CALIBRATION SOLUTION
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H44O2
UNSPSC 코드:
41116107
형식
mixture
저장 온도
−20°C
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)