주요 문서
739626
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
25-Hydroxycholecalciferol (6,19,19-d3) solution, Deuterated 25-hydroxyvitamin D3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩258,724
₩258,724
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩258,724
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27D3H41O2
CAS Number:
Molecular Weight:
403.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩258,724
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
97 atom % D
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
liquid
농도
5 μg/mL in ethanol
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
colorless
응용 분야
detection
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
InChI key
JWUBBDSIWDLEOM-CMMPNOGOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
25-Hydroxyvitamin D3 (calcifediol) is a prohormone produced via hydroxylation of vitamin D3 (cholecalciferol) in the liver. It is a precursor for the synthesis of calcitriol {1,25-dihydroxyvitamin D3 or [1,25(OH)2D3]}. It is also used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body.[1][2]
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated 25-hydroxyvitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
애플리케이션
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of hydroxyvitamin D3 concentration in human serum via LC-MS.[3]
포장
1 mL in ampule
관련 제품
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jiri Adamec et al.
Journal of separation science, 34(1), 11-20 (2010-12-21)
Simultaneous and accurate measurement of vitamin D and 25-hydroxyvitamin D in biological samples is a barrier limiting our ability to define "optimal" vitamin D status. Thus, our goal was to optimize conditions and evaluate an LC-MS method for simultaneous detection
25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelial cells
Barreto, AM et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9(3), 265-270 (2000)
Quantification of circulating 25-hydroxyvitamin D by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Vogeser M
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121(3-5), 565-573 (2010)