731234
α-Tocopherol (phenyl-5,7-dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
Vitamin E (ring-5,7-dimethyl-d6)
크기 선택
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
liquid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
yellow to brown
bp
200-220 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C)=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1/i5D3,7D3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-BCHQTGRQSA-N
애플리케이션
포장
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
110 °C